Merck
SY3390512850
Synthonix Corporation
3-Amino-4-bromopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.01
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
InChI Key
LKQGBXRGSPSTES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or semi-solid
Product Link
https://synthonix.com/8893.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/8893.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)