Merck
SY3390162408
Synthonix Corporation
3-Ethynyl-3-methyloxetane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
96.13
MDL番号:
Iupac Name
3-ethynyl-3-methyloxetane
Inchi Code
1S/C6H8O/c1-3-6(2)4-7-5-6/h1H,4-5H2,2H3
InChI Key
MFMBEVUFBLJCBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/8355.html
ピクトグラム
Flame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/8355.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)