Merck
SY3390162214
Synthonix Corporation
1-Boc-3-bromoazetidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.11
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-4-6(9)5-10/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
RUTPPPNQDPSSBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7997.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7997.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)