Merck
SY3390162069
Synthonix Corporation
1-Cyclopropyl-4-iodo-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.04
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopropyl-4-iodo-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H7IN2/c7-5-3-8-9(4-5)6-1-2-6/h3-4,6H,1-2H2
InChI Key
JBWOMLVMUQFTFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/8273.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/8273.html