Merck
SY3390161718
Synthonix Corporation
1-Amino-3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.11
MDL番号:
Iupac Name
1-amino-3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H7F2NO2/c6-5(7)1-4(8,2-5)3(9)10/h1-2,8H2,(H,9,10)
InChI Key
KSCVQJSNYDFHOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7903.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7903.html