Merck
SY3390161681
Synthonix Corporation
Thiomorpholine 1,1-dioxide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.65
MDL番号:
Iupac Name
thiomorpholine 1,1-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO2S.ClH/c6-8(7)3-1-5-2-4-8;/h5H,1-4H2;1H
InChI Key
UOMTVKMKHZMFMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/7565.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7565.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)