Merck
SY3390161464
Synthonix Corporation
6-Bromo-4-chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.49
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H5BrClN3/c1-12-5(8)2-4-6(9)10-3-11-7(4)12/h2-3H,1H3
InChI Key
HJRUBAFHLGXGHN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/7654.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7654.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)