Merck
SY3371479106
Synthonix Corporation
trans-tert-Butyl 3-hydroxycyclobutylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.24
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxycyclobutylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-7(11)5-6/h6-7,11H,4-5H2,1-3H3,(H,10,12)/t6-,7-
InChI Key
WSUMHFNEPOYLJM-LJGSYFOKSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1824.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/1824.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)