Merck
SY3371478489
Synthonix Corporation
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.98
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-1H-indazol-5-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BN2O2/c1-11-8-3-2-7(9(12)13)4-6(8)5-10-11/h2-5,12-13H,1H3
InChI Key
FPZFXDGMBDJLHR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2934.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/2934.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)