Merck
SY3371478405
Synthonix Corporation
Methyl 4-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
methyl 4-oxotetrahydro-3-furancarboxylate
Inchi Code
1S/C6H8O4/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
FCUDJBUBWCJOLK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://synthonix.com/1625.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1625.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)