Merck
SY3371478331
Synthonix Corporation
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-3H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-5-7-3-2-4-9-8(7)10-6/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
XDHFUUVUHNOJEW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0598.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0598.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)