Merck
SY3371478312
Synthonix Corporation
Methyl 2-chloroquinazoline-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.63
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-quinazolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c1-15-9(14)6-2-3-8-7(4-6)5-12-10(11)13-8/h2-5H,1H3
InChI Key
NURBZIINUBTMRI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0499.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0499.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)