Merck
SY3371478249
Synthonix Corporation
4-Methylpiperidin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.18
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-6(8)2-4-7-5-3-6/h7-8H,2-5H2,1H3
InChI Key
CXBLQEIODBBSQD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/0127.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0127.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)