Merck
SY3371477921
Synthonix Corporation
2-Fluoro-4-iodopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.99
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-4-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H3FIN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
InChI Key
ADPRIAVYIGHFSO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2382.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2382.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)