Merck
SY3371477874
Synthonix Corporation
6-Fluoropyridazine-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.09
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-3-pyridazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2FN3/c6-5-2-1-4(3-7)8-9-5/h1-2H
InChI Key
NTDISTIQLNPEDF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/0671.html
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/0671.html