Merck
SY3371477777
Synthonix Corporation
3-Ethylthiophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.05
MDL番号:
Iupac Name
3-(ethylsulfanyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H11BO2S/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
InChI Key
CZODYJDCHKOBID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3165.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3165.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)