Merck
SY3371477664
Synthonix Corporation
3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylic acid tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.29
MDL番号:
Iupac Name
(1R,5S)-tert-butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-8-4-5-9(7-13)12-8/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
PSDAEKDIOQXLLC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow or off white to gray solid
Product Link
https://synthonix.com/6583.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6583.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)