Merck
SY3371477422
Synthonix Corporation
Di-tert-butylisobutylsilyl triflate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
348.5
MDL番号:
Iupac Name
di(tert-butyl)(isobutyl)silyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C13H27F3O3SSi/c1-10(2)9-21(11(3,4)5,12(6,7)8)19-20(17,18)13(14,15)16/h10H,9H2,1-8H3
InChI Key
PAVJKCJFUZIETI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/1994.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/1994.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)