Merck
SY3371477389
Synthonix Corporation
N,N-Dimethylazetidine-3-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.63
MDL番号:
Iupac Name
N,N-dimethyl-3-azetidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c1-8(2)6(9)5-3-7-4-5;/h5,7H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI Key
RVANNEBQEVYYQL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1324.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1324.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)