Merck
SY3371477376
Synthonix Corporation
1-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.17
MDL番号:
Iupac Name
1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-5-4-7(6(2)10)9(3)8-5/h4H,1-3H3
InChI Key
GQDPHXPGTIMNQR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/1042.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1042.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)