Merck
SY3371477141
Synthonix Corporation
Copper(I) 3-methylsalicylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.69
MDL番号:
Iupac Name
copper(1+) 2-hydroxy-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H8O3.Cu/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
CPPQOSMKJDPRID-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3234.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3234.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)