Merck
SY3371477066
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-formylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.39
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-formylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BClO3/c9-6-2-1-5(4-10)7(3-6)8(11)12/h1-4,11-12H
InChI Key
LVNPJTSTUBPCMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2204.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2204.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)