Merck
SY3371477013
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-methoxypyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.56
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-2-pyrazinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-9-5-4(6)7-2-3-8-5/h2-3H,1H3
InChI Key
PUMFABSDZOUISK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/1053.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1053.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)