Merck
SY3371476986
Synthonix Corporation
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.58
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-7-3-6-5(4-10-7)1-2-9-6/h1-4,9H
InChI Key
CBHXTZKXDLDMJZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0449.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0449.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)