Merck
SY3371476933
Synthonix Corporation
3-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-1H -pyrrole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.33
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrole
Inchi Code
1S/C13H24BrNSi/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)15-8-7-13(14)9-15/h7-12H,1-6H3
InChI Key
CNAUTMPRKBSDLH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/N205.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/N205.html