Merck
SY3371476908
Synthonix Corporation
tert-butyl 3-Amino-4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.26
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-4-6-7(5-14)12-13-8(6)11/h4-5H2,1-3H3,(H3,11,12,13)
InChI Key
BEVRTOCHMXNPLY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4312.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4312.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)