Merck
SY3371476562
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.15
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-10-6-4-5-9(13)8(10)7-14-15/h4-7H,1-3H3
InChI Key
OFVPGIHEBLOESV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4905.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4905.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)