Merck
SY3371476552
Synthonix Corporation
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.1
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2
InChI Key
WDNLCUAIHSXPBR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4845.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/4845.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)