Merck
SY3371476539
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-hydroxynicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.01
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4BrNO3/c7-3-1-4(6(10)11)5(9)8-2-3/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
GYXOTADLHQJPIP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4668.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4668.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)