Merck
SY3371476449
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-iodopyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.88
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5-iodopyrazine
Inchi Code
1S/C4H2BrIN2/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H
InChI Key
OHTQHZVNZWWYFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3582.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3582.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)