Merck
SY3371476199
Synthonix Corporation
7-Bromo-4-chloro-5H-pyrrolo-[3,2-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.47
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-4-chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-3-1-9-5-4(3)10-2-11-6(5)8/h1-2,9H
InChI Key
MSHYYIJDYMVONW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1475.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1475.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)