Merck
SY3371475978
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrolo[3,2-c]pyridine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
344.22
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H25BN2O4/c1-16(2,3)23-15(22)21-11-13(12-10-20-9-8-14(12)21)19-24-17(4,5)18(6,7)25-19/h8-11H,1-7H3
InChI Key
HMMFPFCRVNJLSY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0489.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0489.html