Merck
SY3371475968
Synthonix Corporation
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-9-4-7-5(6)1-2-10-7/h1-4,10H
InChI Key
NZUWATDXQMWXMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0450.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0450.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)