Merck
SY3371475596
Synthonix Corporation
endo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.19
MDL番号:
Iupac Name
(1R,5S)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Inchi Code
1S/C7H13NO/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5/h5-9H,1-4H2/t5-,6+,7+
InChI Key
YYMCYJLIYNNOMK-ZMONIFLSSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0703.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/0703.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)