Merck
Z777034
Zenix® SEC-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Guard Column, 3 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, PEEK
物質
PEEK
認証
suitable for USP L59
製品種目
Zenix®
分子量
5,000-1,250,000
メーカー/製品名
Sepax 213300P-4605
包装
1 ea of
パラメーター
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
不純物
10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
マトリックス活性基
hydrophilic polymer phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
300 Å
動作pH範囲
2.0-8.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Like their 5 micron siblings, 3 micron Zenix SEC columns feature a hydrophilic surface layer to prevent the sample from interacting with the underlying silica. Select 100, 300 or 500 A pores based on the size of your sample molecules, whether you are analyzing peptides, proteins, mAbs, ADCs, fusion proteins, etc. in quality control or research.
Zenix User Manual
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)