Merck
SU860126
Supelco
ショートスレッドスクリューキャップ, 9 mmスレッド, ライナー付き
Ultra-clean, yellow polypropylene (with 6 mm center hole)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
red PTFE/white silicone
yellow polypropylene (with 6 mm center hole)
特徴
Ultra-clean
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
利用可能性
not available in USA
直径×厚み
9 mm × 1.0 mm
フィッティング
for 9 mm (short thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート