Merck
SU860119
Supelco
PTFE/シリコン製セプタム付きクリンプシール
Ultra-clean, gold aluminum (with 5.5 mm center hole), diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, red PTFE/white silicone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
gold aluminum (with 5.5 mm center hole)
red PTFE/white silicone
特徴
Ultra-clean
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
利用可能性
not available in USA
直径×厚み
11 mm × 1.3 mm
適合性
for use with 11 mm crimp top
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)