包装
poly bottle of 10 × 1 L (SAAR190555KN)
pH
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
アプリケーション
For laboratory use only
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)poly bottle of 10 × 1 L (SAAR190555KN)
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)