安全性情報
SAAR1461090
Buffer solution
pH 9.00±0.02 (20 °C±0.1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
包装
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461090KF)
pH
9.00±0.02 (20 °C±0.1)
保管温度
15-25°C
アプリケーション
For laboratory use only
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)