自己発火温度
1033 °F
包装
ampule of 1000 mg
メーカー/製品名
Chem Service, Inc. PS-901
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
294.8 °F - closed cup
引火点(℃)
146.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PS901:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)