Merck
PAMPO201
Supelco
Profil`Air® Pump Module
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
利用可能性
available only in EU
パラメーター
200 mL/min flow rate (calibrated)
サイズ
20 × 10 × 10
アプリケーション
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling dynamic air flow
詳細
This pump is calibrated to draw air at a flow rate of 200 mL/min. This is necessary for dynamic air sampling.
Coupled with the dynamic sampling module (PAMEX001-1EA), it creates a controlled air flow around the dynamic sampling sensors, thus accelerating the capture process of the material.
適合性
Fits the following instruments:
PAKSF421
PAMEX001
その他情報
Weight: 0.8
Temperature conditions: Room temperature
法的情報
Profil'Air is a registered trademark of Ethera S.A.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)