Merck
K08971305
Kromasil® Eternity XT C18 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品種目
Kromasil®
メーカー/製品名
Kromasil® X10CLP10
利用可能性
available only in USA, Canada and Puerto Rico
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
100 mm × 10 mm
粒径
10 μm
ポアサイズ
100 Å
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート