Merck
K08971296
Kromasil® Eternity XT C18 HPLC Column
1.8 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 50 mm × 2.1 mm
別名:
Kromasil C18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品種目
Kromasil®
メーカー/製品名
XF1CLD05
利用可能性
available only in USA, Canada and Puerto Rico
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
50 mm × 2.1 mm
粒径
1.8 μm
ポアサイズ
100 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)