安全性情報
K08971191
Kromasil®C18、バルク
13 μm particle size, pore size 100 Å, pkg of 2000 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
NB.21
製品種目
Kromasil®
フォーム
solid
包装
pkg of 2000 g
メーカー/製品名
Kromasil® KR100-13-C18-2000GM
利用可能性
available only in USA, Canada and Puerto Rico
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
13 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
K08971191:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)