認証
suitable for USP L1
製品種目
Kromasil®
メーカー/製品名
Kromasil® ET-2.5-C18-2.1X100
利用可能性
available only in USA, Canada and Puerto Rico
標識化の程度
14% Carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
100 mm × 2.1 mm
表面積
330 m2/g
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
2.5 μm
ポアサイズ
100 Å
pH範囲
1-12
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)