Merck
K08670651
Kromasil®C18 HPLCカラム
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 21.2 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
認証
suitable for USP L1
製品種目
Kromasil®
メーカー/製品名
Kromasil® KR100-5-C18-21.2X100
利用可能性
available only in USA, Canada and Puerto Rico
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
100 mm × 21.2 mm
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート