テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: SeQuant ZIC-HILIC, PEEK, 150 x 4.6 mm, 5 μm, 200 Å (1.50455.0001)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 250 mM ammonium acetate, pH 3.7 (see Figure for ratio)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: 313 nm
injection: 5 μL
sample: 50 ppm diquat in acetonitrile:water (1:1)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
agriculture
general analytical
法的情報
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Diquat
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)