Merck
G006120
HPLC Analysis of Immunoglobulin G (IgG) on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Zenix SEC-150, 30 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm, 150 Å particles (Z777016)
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm, 300 Å particles (Z777028)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL, IgG
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)