Merck
G005972
Mobile Phase Optimization in the Analysis of Lysozyme on Zenix® SEC-300
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777028)
mobile phase: as indicated on figure
flow rate: 0.35 mL/min
temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: lysozyme, 1 mg/mL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)