Merck
G005961
HPLC Separation of an Oligonucleotide and Impurities on Proteomix® SAX-NP5 versus Porous SAX
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: (A) 0.025 M Tris buffer pH9; (B) A + 1.0 M LiCi
gradient: 30 to 75% B in 45 min
flow rate: 1.0 mL/min
detector: UV, 260 nm
injection: 50 μL
sample: 50-mer Oligo
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
life science and biopharma
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)